Principaux documents
ADAPA4444927-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA4444927-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637541 (NA)
Paramètres
4,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
108 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG