Principaux documents
ADAPA444215-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 15 mL conical tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA444215-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 15 mL conical tube
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637614 (NA)
Paramètres
4,400 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
121 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG