Principaux documents
ADAPA444125F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA444125F-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon® centrifuge tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637525 (NA)
Paramètres
4,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
111 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Description générale
Adapter for use with 100 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-44 Rotor. Holds 12 x 1.2 - 5 mL Falcon centrifuge tubes and supplied as a pack of 2
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.