Principaux documents
ADAPA438527-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA438527-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702737003 (EU)
Paramètres
2,850 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
100 mm
Diamètre
12.5 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes and supplied as a, pack of 2.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG