Principaux documents
ADAPA438420-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le produit ADAPA438420-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639382 (NA)
Paramètres
2,750 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
22 mm
Compatibilité
for use with 90 mL rectangular bucket
Description générale
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 20 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG