Principaux documents
AC-0336
Sigma-Aldrich
CD42b (EP409) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
1 ML
1 050,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
Ig fraction of antiserum
Clone
monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
(membrane/cytoplasm)
Description générale
CD42b, encoded by the GP1BA gene, is a surface membrane glycoprotein expressed on the membrane of megakaryocytes, splenocytes and platelets. CD42b forms a part of the CD42a-d complex (also called the glycoprotein Ib-IX-V receptor) and is the surface platelet receptor for von Willebrand factor (vWF) on endothelium. CD42b is useful in differentiating acute megakaryoblastic leukemia subtype M7 (AML-M7) that are typically positive for CD41, CD42b and CD61 from acute myelofibrosis, which are CD42b negative.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Forme physique
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and &< 0.1% Sodium Azide
Autres remarques
For a copy of the IFU and CofA contact [email protected]
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable