A9972
α-Amylase from human pancreas
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human pancreas
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥100 units/mg protein
Produit purifié par
2× crystallization
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AMY1A(279) , AMY2B(280)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.