A9950
Aniracetam
≥98%
Synonyme(s) :
1-(4-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, Ro 13-5057
Produits recommandés
Essai
≥98%
Auteur
Roche
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)N2CCCC2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GRM1(2911) , GRM2(2912) , GRM3(2913) , GRM4(2914) , GRM5(2915) , GRM6(2916) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
rat ... Gria1(50592)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable