A9486
AG-09/1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]-N-(4-nitrophenyl)-acetamide
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2[nH]c(SCC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)nc2c1
InChI
1S/C16H14N4O4S/c1-24-12-6-7-13-14(8-12)19-16(18-13)25-9-15(21)17-10-2-4-11(5-3-10)20(22)23/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,21)(H,18,19)
Clé InChI
LYQDSNOFTIZWAX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable