Principaux documents
A9375
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-homocysteine thiolactone
Synonyme(s) :
Citiolone
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Remplacé(e)(s) par