A9357
Anti-alpha-Actin Antibody, Cardiac Muscle (ACTC1) Antibody
mouse monoclonal, AC1-20.4.2
Synonyme(s) :
Anti-ACTC, Anti-ACTC1, Anti-Actin alpha cardiac muscle 1, Anti-CMD1R, Anti-CMH11
474,00 €
About This Item
474,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Actin, Cardiac antibody, Mouse monoclonal, clone AC1-20.4.2, purified from hybridoma cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC1-20.4.2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42 kDa
Espèces réactives
rat, human, bovine, chicken, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using digested rat heart tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTC1(70)
mouse ... Actc1(11464)
rat ... Actc1(29275)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable