A8929
Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-16 human, rat
≥97% (HPLC)
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable