Principaux documents
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
Synonyme(s) :
Acetic acid arachidonyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Clé InChI
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable