A8236
AN-9
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pivaloyloxymethyl butyrate, Pivanex
About This Item
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to slightly yellow
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4/c1-5-6-8(11)13-7-14-9(12)10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
GYKLFBYWXZYSOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable