Principaux documents
A7544
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-albumine antibody produced in goat
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anticorps anti-albumine sérique
2 ML
335,00 €
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
335,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
335,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Description générale
L'albumine (ALB) est un gène autosomal comportant 15 exons répartis dans la région chromosomique 4q13.3. Ce gène code pour une albumine humaine circulante contenant 585 résidus d'acides aminés et 17 ponts disulfure. Elle est biosynthétisée dans les hépatocytes.
Immunogène
albumine humaine purifiée
Application
L′anticorps anti-albumine produit chez la chèvre a été utilisé dans des tests ELISA (essais de dosage immunoenzymatique) de type sandwich[1], dans une analyse quantitative de la précipitine et en immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
L'albumine est une protéine de transport qui se lie à un large éventail de ligands tels que les acides gras, la bilirubine, l'hémine, les médicaments, les acides aminés et les ions pour n'en citer que quelques-uns. L'albumine peut également servir de protéine de transport du zinc et ainsi réguler des processus physiologiques.
Forme physique
Fourni sous la forme d′un liquide contenant de l′azoture de sodium 15 mM comme agent de conservation.
Notes préparatoires
traité pour retirer les lipoprotéines
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Albumin as fatty acid transporter
van der Vusse GJ
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 24, 300-307 (2009)
Maja Thim Larsen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 287, 132-141 (2018-07-18)
Recombinant albumin-drug genetic fusions are an effective technology to prolong the serum half-life of therapeutics that has resulted in marketed products. Indirect evidence suggests albumin fusions' long circulation is controlled by engagement with the cellular recycling neonatal Fc receptor (FcRn)
A novel mutation in the albumin gene (c.1A>C) resulting in analbuminemia
Caridi G, et al.
European Journal of Clinical Investigation, 43, 72-78 (2013)
C Magnon et al.
Gene therapy, 15(21), 1436-1445 (2008-06-13)
Given as a prophylactic treatment, a single muscle electrogene transfer of plasmid coding canstatin fused to human serum albumin (CanHSA), slowed down the development of two xenografted human carcinomas from mammary (MDA-MB-231) and prostate origin (PC-3) in nude mice and
N Shaklai et al.
The Journal of biological chemistry, 259(6), 3812-3817 (1984-03-25)
Approximately 10% of the albumin in normal human serum is modified by nonenzymatic glycosylation, primarily at the epsilon-amino group of lysine residue 525. Incubation of albumin with glucose under physiological conditions in vitro resulted in glycosylation of the same residue.