Principaux documents
A7171
Sigma-Aldrich
[deamino-Cys3, D-Ala5]-Atriopeptin I fragment 3-24 amide rat
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Mercaptopropionyl-Phe-D-Ala-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr-NH2 [Disulfide bridge: 3–19]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C102H157N33O29S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2373.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(N)=O)[C@@H](C)CC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable