Principaux documents
A6876
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
Sigma Grade
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O