Merck
Passer à
A6779
Adenosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥97%, bacterial (corynebacterium sp), powder
Synonyme(s) :
oATP, Adenosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
229,00 €
194,65 €
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
755,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N5O13P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.17
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
bacterial (corynebacterium sp)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
194,65 €
Tarif229,00 €Économiser 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Adenosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt, ≥97%
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
IHQATUPGVKMGLT-AUCRBCQYSA-N
General description
Adenosine 5′-triphosphate 2′,3′ dialdehyde is a derivative of dialdehyde.
Application
Adenosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt has been used:
  • as an antagonist of the purinergic receptor, P2 × 7 to inhibit P2 × 7 pathway
  • as a nonspecific agonist to assess the activity of P2×7-R by the mobilization of Ca2+
  • to evaluate the physiological significance of elevated intracellular ATP levels
  • increased P2rx7 expression for osteoclastogenesis in Flcn-deficient cells
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate 2′,3′ dialdehyde is considered as an inhibitor of P2 × 7 receptor.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A6904A5638A9376
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97%
assay
90-95%
assay
≥95%
assay
≥93%
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe