Principaux documents
A6668
Sigma-Aldrich
Sodium eicosyl sulfate
Synonyme(s) :
1-Eicosanyl sulfate, Arachidyl sulfate sodium salt, Eicosyl sodium sulfate, Eicosyl sulfate sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C20H41O4SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H42O4S.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-25(21,22)23;;/h2-20H2,1H3,(H,21,22,23);;
Clé InChI
DBIYGAPQOGWLPR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Eric Tyrode et al.
Nature communications, 11(1), 493-493 (2020-01-26)
Despite the importance of the hydrogen ion in a wide range of biological, chemical, and physical processes, its molecular structure in solution remains lively debated. Progress has been primarily hampered by the extreme diffuse nature of the vibrational signatures of