A6604
A-350619 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-[2-(4-Chlorophenylthio)phenyl]-N-(4-dimethylaminobutyl)acrylamide
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Pf
175.2-176.7 °C
Solubilité
H2O: 23 mg/mL
Auteur
Abbott
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.