Principaux documents
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
Synonyme(s) :
L-Aspartic acid diamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable