A5883
8-Azaadenine
≥99%
Synonyme(s) :
6-Amino-8-azapurine, 8-Aza-6-aminopurine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2nn[nH]c12
InChI
1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
Clé InChI
HRYKDUPGBWLLHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable