Principaux documents
A5757
Sigma-Aldrich
Émulsion antimoussante B
aqueous-silicone emulsion
Synonyme(s) :
Émulsion antimoussante B
250 ML
85,20 €
500 ML
142,00 €
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
85,20 €
500 ML
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.25
85,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
emulsion
Contient
emulsifier (different from those present in Antifoam A emulsion)
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
microbiological culture: suitable
Description générale
Les agents antimoussants éliminent la formation excessive de mousse lors de l′impaction en lien avec les protéines ou glucides présents dans le milieu de collecte. L′émulsion antimoussante B est un agent antimoussant à base de silicone.[1] L′émulsion antimoussante B n′a pas d′impact négatif sur la croissance des bactéries.[2] Elle agit comme agent antimoussant dans la culture de bactéries en flacons agités.[3]
Application
L′émulsion antimoussante B a été utilisée :
  • pour favoriser l′efficacité de collecte des milieux de collecte[1]
  • comme constituant du tampon de lyse des granules de stress pour réduire la formation de mousse[4][2]
  • pour améliorer la solubilité des antibiotiques[5]
  • pour contrôler la mousse dans les milieux de croissance des bactéries[3]
Autres remarques
Émulsion aqueuse de polydiméthylsiloxane à 10 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 101.1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Celeste J Brown et al.
PloS one, 8(3), e60401-e60401 (2013-03-28)
Observing organisms that evolve in response to strong selection over very short time scales allows the determination of the molecular mechanisms underlying adaptation. Although dissecting these molecular mechanisms is expensive and time-consuming, general patterns can be detected from repeated experiments
Isolation of yeast and mammalian stress granule cores
Wheeler JR, et al.
Methods, 126, 12-17 (2017)
Fermentation pH modulates the size distributions and functional properties of Gluconobacter albidus TMW 2.1191 levan
Ua-Arak T, et al.
Frontiers in Microbiology, 8, 807-807 (2017)
High-Throughput Quantification of Bacterial-Cell Interactions Using Virtual Colony Counts
Hoffmann S, et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 8, 43-43 (2018)
Separation of metabolic supply and demand: aerobic glycolysis as a normal physiological response to fluctuating energetic demands in the membrane
Epstein T, et al.
Cancer & Metabolism, 2(1), 7-7 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf