A5736
ARC 239 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2-[2-[4-(o-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolinedione dihydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN3C(=O)c4ccccc4C(C)(C)C3=O
InChI
1S/C24H29N3O3.2ClH.H2O/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H;1H2
Clé InChI
KWVGFMWBNZTADI-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.