A5601
Anti-Arp1α/Centractin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
398,00 €
About This Item
398,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain cytosol extract or whole cell extract of human epidermoid carcinoma A431 cell line.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTR1A(10121)
mouse ... Actr1a(54130)
rat ... Actr1a(294010)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable