A5475
ALX-1393
>98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
O-[(2-Benzyloxyphenyl-3-flurophenyl)methyl]-L-serine
About This Item
Essai
>98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble ~20 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](COC(c1cccc(F)c1)c2ccccc2OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H22FNO4/c24-18-10-6-9-17(13-18)22(29-15-20(25)23(26)27)19-11-4-5-12-21(19)28-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,20,22H,14-15,25H2,(H,26,27)/t20-,22?/m0/s1
Clé InChI
ADUSZEGHFWRTQS-AIBWNMTMSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable