Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
A4888
Sigma-Aldrich
Amphotéricine B from Streptomyces sp.
~80% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
LNS-AmB, NSC 527017, Fungizone
100 MG
120,00 €
250 MG
216,00 €
500 MG
401,00 €
1 G
664,00 €
5 G
2 680,00 €
100 G
Demander
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
120,00 €
250 MG
216,00 €
500 MG
401,00 €
1 G
664,00 €
5 G
2 680,00 €
100 G
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H73NO17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
924.08
Beilstein:
78342
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Essai
~80% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMF: 2-4 mg/mL
DMSO: 30-40 mg/mL
H2O: insoluble
water: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Description générale
L'amphotéricine B est un antibiotique antifongique polyène extrait des bactéries du genre Streptomyces. Elle a une grande affinité pour les stérols, particulièrement pour les ergostérols, présents dans la membrane des cellules bactériennes et fongiques.
Application
L′amphotéricine B est utilisée pour étudier les effets de l′afflux de calcium sur l′activité antifongique [1], ainsi que le processus de fixation de l′amphotéricine B aux stérols présents dans les monocouches, les solutions aqueuses et les bicouches phospholipidiques et la cinétique associée [2][3]. Elle est également couramment employée comme supplément antifongique en culture tissulaire.
L′amphotéricine B de Streptomyces sp. a été utilisée :
  • Dans une technique de patch perforé à l′amphotéricine.[4]
  • Comme médicament antifongique de référence lors d′un test de dilution sur gélose afin de déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI).[5][6][7]
  • Comme constituant d′un bouillon permettant d′isoler sélectivement les bactéries Arcobacter.[8]
Actions biochimiques/physiologiques
L′amphotéricine B se fixe aux stérols, formant ainsi des pores dans la membrane et provoquant la libération de petites molécules. Ce produit est particulièrement efficace contre les champignons et les levures.
Mode d'action : L'amphotéricine B se fixe aux stérols, formant ainsi des pores dans la membrane et provoquant la libération des petites molécules.
Spectre antimicrobien : Inclut les champignons et les levures
Caractéristiques et avantages
Antibiotique de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Notes préparatoires
L'amphotéricine B est insoluble dans l'eau à pH 6-7 mais est hydrosoluble à pH 2 ou 11. Elle est soluble dans le DMSO (30-40 mg/ml) et dans le diméthylformamide (2-4 mg/ml). Il est impossible de stériliser par filtration les solutions aqueuses du fait de leur piètre solubilité.
L'amphotéricine B demeure active pendant 3 jours en culture à 37 °C. À -20 °C et protégé de l'air et de la lumière, le produit demeure actif pendant 5 ans.
Stockage et stabilité
Fermé hermétiquement. Sec. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver sous clé ou dans un endroit accessible
Autres remarques
Conservez le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Le produit est sensible à la lumière et à l'humidité. Conserver dans un endroit sec.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hakan Ozer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(3), 937-942 (2007-02-01)
Hippomarathrum microcarpum grows wild in eastern Anatolia, Turkey, and is a plant utilized as food by people. In this study, the in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract from H. microcarpum and its essential
Screening of antimicrobial activity of essential oil and methanol extract of Satureja hortensis on foodborne bacteria and fungi.
Adiguzel A, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 25, 81-81 (2007)
Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey.
Sahin F, et al.
Food Control, 15, 549-557 (2004)
Maki Onda et al.
Journal of biochemistry, 134(1), 121-128 (2003-08-29)
To investigate the susceptibilities of fungal and mammalian cells to amphotericin B (AmB), AmB-loaded lysophosphatidylcholine (LPC)micelles as drug delivery vehicles were incubated at 37 degrees C with phosphatidylcholine vesicles containing different sterols as model systems for fungal and mammalian cells.
P David Rogers et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 51(2), 305-312 (2003-02-04)
The ability of amphotericin B to increase intracellular calcium concentrations in human cells is associated with the toxicity of this antifungal agent. The present study was performed to determine whether amphotericin B affects the influx or efflux of calcium in
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf