Principaux documents
A4815
Sigma-Aldrich
Acetyl-pepstatin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pepstatin, acetyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H57N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
643.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)C(C)NC(=O)CC(O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(C)=O)C(C)C)C(C)C)C(O)CC(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A D Richards et al.
FEBS letters, 247(1), 113-117 (1989-04-10)
Inhibitory constants (Ki) between 5 and 35 nM were derived (under different conditions of pH and ionic strength) for the interaction of HIV-1 proteinase with acetyl-pepstatin and H-261, two characteristic inhibitors of aspartic proteinases. Thus this enzyme, essential for replication