A4727
Antisauvagine-30 trifluoroacetate salt
Synonyme(s) :
Anti-SVG-30, [D-Phe11,His12]-Sauvagine fragment 11-40 trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CRHR2(1395)
mouse ... CRHR2(12922)
rat ... CRHR2(64680)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable