A4602
Arg-Arg-Ala-pSer-Pro-Val-Ala
≥95% (HPLC)
About This Item
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](COP(O)(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C31H58N13O12P/c1-15(2)22(27(49)40-17(4)29(51)52)43-26(48)21-10-7-13-44(21)28(50)20(14-56-57(53,54)55)42-23(45)16(3)39-25(47)19(9-6-12-38-31(35)36)41-24(46)18(32)8-5-11-37-30(33)34/h15-22H,5-14,32H2,1-4H3,(H,39,47)(H,40,49)(H,41,46)(H,42,45)(H,43,48)(H,51,52)(H4,33,34,37)(H4,35,36,38)(H2,53,54,55)/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
SYLMVFSDXGIMAW-CPDXTSBQSA-N
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable