Principaux documents
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
Synonyme(s) :
Arachidic acid myristyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H68O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC