A4475
Anti-Annexin VII antibody, Mouse monoclonal
clone 203-217/6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Synexin
629,00 €
About This Item
629,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
203-217/6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47-51 kDa
Espèces réactives
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable