A4470
Monoclonal Anti-Adenovirus 2 E1A (Adenovirus 2 early region 1) antibody produced in mouse
1.0 mg/mL, clone M73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M73, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 30-50 kDa (3 bands)
Espèces réactives
viral
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/mL using whole extract of HEK 293 cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable