A4450
Monoclonal Anti-β1 and β2-Adaptins antibody produced in mouse
clone 100/1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-AP-1 and AP-2
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
100/1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, bovine, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using rat brain extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AP1B1(162) , AP2B1(163)
rat ... Ap1b1(29663) , Ap2b1(140670)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable