A4141
3′-O-Acetyl-2′-deoxyadenosine
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Essai
≥98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC1CC(OC1CO)n2cnc3c(N)ncnc23