Documents
A3908
Sigma-Aldrich
Acid Fuchsin calcium salt
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥60 %
Synonyme(s) :
Acid Magenta, Acid Rubin, Fuchsin S, SS, SS, ST, or SIII, Rubin S
About This Item
Formule linéaire :
C20H17N3O9S3Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Composition
Dye content, ≥60%
Chaîne SMILES 
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
Clé InChI
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
Adéquation
Certified for use in Van Gieson connective tissue stain, Mallory′s connective tissue stain and Altmann′s mitochondrial stain.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)