Principaux documents
A3771
Sigma-Aldrich
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 5′-monophosphate lithium salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28N7O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li].NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C16H28N7O7P.Li.H/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-12(25)11(24)9(30-15)7-29-31(26,27)28;;/h8-9,11-12,15,24-25H,1-7,17H2,(H,19,22)(H2,18,20,21)(H2,26,27,28);;
Clé InChI
AZVYMTYCFZUNFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ligand for preparation of affinity chromatography medium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Guilford, H., et al.
The Biochemical Journal, 139, 44-44 (1974)