Principaux documents
A3628
Sigma-Aldrich
Ala-Thr
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(C)N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c1-3(8)6(11)9-5(4(2)10)7(12)13/h3-5,10H,8H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)
Clé InChI
BUQICHWNXBIBOG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tomoko Abe et al.
The Journal of general and applied microbiology, 65(1), 1-10 (2018-06-15)
The adenylation domain of nonribosomal peptide synthetase (NRPS) is responsible for its selective substrate recognition and activation of the substrate (yielding an acyl-O-AMP intermediate) on ATP consumption. DhbF is an NRPS involved in bacillibactin synthesis and consists of multiple domains