A256
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine bis 1,7-heptylene dihydrochloride
>97%, solid
Synonyme(s) :
heptylene-bis(THA) dihydrochloride, heptylene-bis(tacrine) dihydrochloride
About This Item
Pureté
>97%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.C(CCCNc1c2CCCCc2nc3ccccc13)CCCNc4c5CCCCc5nc6ccccc46
InChI
1S/C33H40N4.2ClH/c1(2-12-22-34-32-24-14-4-8-18-28(24)36-29-19-9-5-15-25(29)32)3-13-23-35-33-26-16-6-10-20-30(26)37-31-21-11-7-17-27(31)33;;/h4,6,8,10,14,16,18,20H,1-3,5,7,9,11-13,15,17,19,21-23H2,(H,34,36)(H,35,37);2*1H
Clé InChI
RHKXINFBJWDTSK-UHFFFAOYSA-N
Attention
Informations légales
Remplacé(e)(s) par