A2536
L-2-Aminobutyric acid
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
L-α-Aminobutyric acid
153,00 €
About This Item
153,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Porcine kidney
microbial
plant
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves