A251
A-85380 dihydrochloride
solid
Synonyme(s) :
3-((2S)-Azetidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride
About This Item
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −5.2°, c = 0.5 in methanol(lit.)
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].C1C[C@H](COc2cccnc2)N1
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable