Documents
A2352
Sigma-Aldrich
Acetylcholine Receptor α1, Fragment 129-145
Amino acids 129-145 of human, bovine, rat, and mouse sequence, ≥93% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C90H136N22O28S2
Poids moléculaire :
2038.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥93% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable