A2231
Anti-Axin1 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~2.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Axin, Anti-Axis Inhibitor 1, Anti-Axis inhibition protein 1
451,00 €
About This Item
451,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~130 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~2.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 cells expressing mouse axin1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AXIN1(8312)
mouse ... Axin1(12005)
rat ... Axin1(79257)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable