A2042
Arg-Lys-Glu-Val-Tyr acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
SP-5, Splenin Fragment 32-36, Splenopentin
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
Informations sur le gène
mouse ... TAC1(281512)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable