A1960
Aggrecan from bovine articular cartilage
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Aggrecan Protein
488,00 €
About This Item
488,00 €
Source biologique
bovine articular cartilage
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
glass bottle of 1 mg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
salt, essentially free
Couleur
white
Solubilité
H2O: 2 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... AGC1(280985)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.