A1806
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine−Agarose antibody produced in mouse
clone PT-66, purified immunoglobulin, PBS solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
812,00 €
About This Item
812,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in mouse cell line
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PT-66, monoclonal
Forme
PBS solution
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Capacité
1 mg/mL binding capacity
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoprecipitation experiments for affinity-purification of phosphotyrosine proteins
- phosphotyrosine pulldown assays
- PI3-kinase assay
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.