A170
Aminorex
solid
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-5-phenyl-2-oxazolamine, Aminoxaphen
About This Item
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
0.1 M HCl: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
NC1=NCC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H2,10,11)
Clé InChI
SYAKTDIEAPMBAL-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges