Key Documents
A1473
Sigma-Aldrich
Amyloid Precursor Protein N-Terminal Peptide
lyophilized powder
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
His-Met-Asn-Val-Gln-Asn-Gly-Lys-Trp-Asp-Ser-Asp-Pro-Ser-Gly-Thr-Lys-Thr-Cys-Ile
Actions biochimiques/physiologiques
Believed to play a role in beta-amyloid plaque formations resulting in the hastening of the onset and progression of Alzheimer′s disease.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable