Principaux documents
A1347
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670,Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 (667-676)-(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg Amide
≥96% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C87H129N27O28S
Poids moléculaire :
2033.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable