| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 49,60 € 42,16 € |
500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 195,00 € |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 816,00 € |
A propos de cet article
42,16 €
Tarif49,60 ۃconomiser 15 %form
powder
Quality Segment
solubility
methanol: soluble
originator
Wyeth
SMILES string
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
InChI key
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility methanol: soluble | solubility ethanol: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 30 mg/mL, DMSO: 4.8 mg/mL | solubility - | solubility - |
| originator Wyeth | originator Novartis | originator - | originator - |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HRH4(59340), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR6(3362), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), UGT1A4(54657) | Gene Information human ... KCNH1(3756) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amoxapine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves